Learn More
4'-Hidroxi-3'-metilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024217
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 876-02-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 876-02-8
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00002231
Clave InChI LXBHHIZIQVZGFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-hydroxy-3'-methylacetophenone, 4-hydroxy-3-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2-methylphenol, ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl, 4-hydroxy-3-methyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-hydroxy-3-methylbenzene
PubChem CID 70135
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Punto de fusión 107°C to 109°C
Punto de ebullición 175°C (1 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 2041839
Nombre IUPAC 1-(4-Hidroxi-3-metilfenil)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Hydroxy-3-methylacetophenone