Learn More
4-Hidroxi-N-metilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-146171 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
CAS: 106-52-5 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-52-5
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Número MDL MFCD00006500
Clave InChI BAUWRHPMUVYFOD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-1-methylpiperidine, n-methyl-4-piperidinol, 1-methyl-4-piperidinol, 4-hydroxy-n-methylpiperidine, n-methyl-4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 1-methyl, 1-methyl-4-hydroxypiperidine, n-methylpiperidol, n-methyl-4-hydroxy piperidine, 4-hydroxy-1-methyl-piperidine
PubChem CID 66048
Nombre IUPAC 1-metilpiperidin-4-ol
SMILES CN1CCC(CC1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-N-methylpiperidine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 29°C to 31°C
Color Marrón a incoloro
Punto de ebullición 200°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4760 to 1.479
Cantidad 5 g
Beilstein 21, I, 188
Información de solubilidad Solubility in water: miscible with water
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-N-methylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.