Learn More
Ácido 4-hidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414694
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
4-Hydroxybenzoic acid is used as an intermediate for dyes, antiseptics and active pharmaceutical ingredients. It is also used as a food preservative, corrosion inhibitor, anti-oxidant and an emulsifier. It reacts with 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid to prepare aromatic polyester called Vectran fiber. It acts as a precursor to prepare p-hydroxyphenylbenzoate, p-acetoxybenzoyl chloride and 4,4'-dihydroxybenzophenone. Further, it is used in paint additives, coating additives, processing aids, electrical and electronic products. In addition to this, it acts as a preservative in cosmetics and some ophthalmic solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-hidroxibenzoico se utiliza como intermedio para colorantes, antisépticos e ingredientes farmacéuticos activos. También se utiliza como conservante de alimentos, inhibidor de corrosión, antioxidante y emulsionante. Reacciona con ácido 6-hidroxinaftaleno-2-carboxílico para preparar fibra Vectran, un poliéster aromático. Actúa como precursor para preparar p-hidroxifenilbenzoato, cloruro de p-acetoxibenzoilo y 4,4′-dihidroxibenzofenona. Además, se utiliza en aditivos de pintura, aditivos de revestimiento, ayudas para el procesamiento, productos eléctricos y electrónicos. Asimismo, actúa como conservante en cosméticos y algunas soluciones oftálmicas.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, etanol, éter, n-butanol y acetona. Ligeramente soluble en cloroformo. Insoluble en disulfuro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-96-7
Fórmula molecular C7H6O3
Peso molecular (g/mol) 138.12
Número MDL MFCD00002547
Clave InChI FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german
PubChem CID 135
ChEBI CHEBI:30763
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 213°C to 218°C
Temperatura de inflamación 199°C (390°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 1000 g
Beilstein 970950
Índice Merck 14,4812
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.12
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: p-Hydroxybenzoic acid