Learn More
Ácido 4-hidroxibenzoico, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzoic acid |
Nombre de nota | 99% |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 214°C to 217°C |
Color | Marfil a blanco |
Temperatura de inflamación | 199°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de plástico |