Learn More
Clorhidrato de 4-(hidroximetil)imidazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095813 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS 32673-41-9
Fórmula molecular C4H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 134.56
Número MDL MFCD00012697
Clave InChI WFNASTYGEKUMIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-imidazolemethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hydrochloride, 1h-imidazol-4-yl methanol hydrochloride, 4-hydroxymethylimidazole hydrochloride, imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-4-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-5-ylmethanol hydrochloride, 4-hydroxymethyl imidazole hcl, 1h-imidazole-4-ylmethanol hydrochloride, 4 5-hydroxymethylimidazole hydrochloride
PubChem CID 122926
Nombre IUPAC 1H-imidazol-5-ilmetanol; clorhidrato
SMILES Cl.OCC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 110°C to 112°C
Color Beige a amarillo o marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 23, I, 103
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.