Learn More
4-Hidroxipiperidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 5382-16-1 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5382-16-1
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD00005999
Clave InChI HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine
PubChem CID 79341
Nombre IUPAC piperidin-4ol
SMILES C1CNCCC1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxypiperidine
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85.0°C to 90.0°C
Punto de ebullición 108.0°C to 114.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Cantidad 500 g
Beilstein 21,I,188
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxypiperidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.