Learn More
4-Yodo-1-bencil-1H-pirazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7032829
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50877-42-4
Fórmula molecular C10H9IN2
Peso molecular (g/mol) 284.1
Número MDL MFCD04038745
Clave InChI PVEYRBGIYMWFPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-benzyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-iodo-1-phenylmethyl, benzyl-4-iodo-1h-pyrazole, 1h-n-benzyl-4-iodopyrazole, 1-benzyl-4-iodo-pyrazole, zlchem 893, pubchem23732, acmc-209kqm, n-benzyl-4-iodopyrazole, 4-iodo-1-benzylpyrazole
PubChem CID 3794579
Nombre IUPAC 1-bencilo-4-yodopirazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C=N2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-1-benzyl-1H-pyrazole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1
Porcentaje de pureza 95%