Learn More
4-Yodo-2,5-dimetilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 114971-53-8 | C8H9IO | 248.063 g/mol
62.45€ - 209.00€
CAS | 114971-53-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H9IO |
Peso molecular (g/mol) | 248.063 |
Número MDL | MFCD00219922 |
Clave InChI | RFAXNKKOQUYDKE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,5-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,5-dimethyl-phenol, phenol,4-iodo-2,5-dimethyl, acmc-20aoag, 2-hydroxy-5-iodo-p-xylene, 4-iodanyl-2,5-dimethyl-phenol |
PubChem CID | 2736261 |
Nombre IUPAC | 4-yodo-2,5-dimetilfenol |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1I)C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11450030
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50565.03 |
1 g |
62.45€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11460030
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50565.06 |
5 g |
209.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
114971-53-8 | |
248.063 | |
RFAXNKKOQUYDKE-UHFFFAOYSA-N | |
2736261 | |
CC1=CC(=C(C=C1I)C)O |
C8H9IO | |
MFCD00219922 | |
2,5-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,5-dimethyl-phenol, phenol,4-iodo-2,5-dimethyl, acmc-20aoag, 2-hydroxy-5-iodo-p-xylene, 4-iodanyl-2,5-dimethyl-phenol | |
4-yodo-2,5-dimetilfenol |
Especificaciones
4-Iodo-2,5-dimethylphenol | |
C8H9IO | |
Light sensitive | |
RFAXNKKOQUYDKE-UHFFFAOYSA-N | |
4-yodo-2,5-dimetilfenol | |
2736261 | |
98% |
114971-53-8 | |
MFCD00219922 | |
2,5-dimethyl-4-iodophenol, 4-iodo-2,5-dimethyl-phenol, phenol,4-iodo-2,5-dimethyl, acmc-20aoag, 2-hydroxy-5-iodo-p-xylene, 4-iodanyl-2,5-dimethyl-phenol | |
CC1=CC(=C(C=C1I)C)O | |
248.063 | |
248.06 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes