Learn More
4-Yodo-5-metil-isoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3110658
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 7064-38-2
Fórmula molecular C28H36N4O6S2
Peso molecular (g/mol) 588.74
Número MDL MFCD06411541
Clave InChI GDARZPKSXSXRDC-JCMHNJIXNA-N
Sinónimo 4-iodo-5-methylisoxazole, 4-iodo-5-methyl-isoxazole, isoxazole,4-iodo-5-methyl, isoxazole, 4-iodo-5-methyl
PubChem CID 2795461
SMILES CCCN1C(=O)C(C#N)=C(C)C(\C=C2/SC(=S)N(CCCCCC(O)=O)C2=O)=C1N1CCCC(C1)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodo-5-methyl-isoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 4-yodo-5-metil-1,2-oxazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.98
Porcentaje de pureza 97%