Learn More
Ácido 4-iodobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15487997
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5122-99-6
Fórmula molecular C6H6BIO2
Peso molecular (g/mol) 247.83
Número MDL MFCD01319014
Clave InChI PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
PubChem CID 151254
Nombre IUPAC ácido (4-yodofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodobenzeneboronic acid
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.83
Porcentaje de pureza 97%