Learn More
Acetato de 4-yodobutilo, 96 %, estabilizado con cobre, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 40596-44-9 | C6H11IO2 | 242.056 g/mol
60.45€ - 182.00€
CAS | 40596-44-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H11IO2 |
Peso molecular (g/mol) | 242.056 |
Número MDL | MFCD00010664 |
Clave InChI | FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade |
PubChem CID | 2733405 |
Nombre IUPAC | acetato de 4-yodobutilo |
SMILES | CC(=O)OCCCCI |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15474467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31826.09 |
10 g |
60.45€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15484467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31826.18 |
50 g |
182.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4-Iodobutyl acetate is used in the preparation of tricyclohexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide, tri-n-hexyl(acetoxybutyl))phosphonium iodide
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl acetato de 4-yodobutilo se utiliza en la preparación de yoduro de triciclohexil(acetoxibutil))fosfonio y yoduro de tri-n-hexil(acetoxibutil))fosfonio
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
40596-44-9 | |
242.056 | |
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N | |
2733405 | |
CC(=O)OCCCCI |
C6H11IO2 | |
MFCD00010664 | |
tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade | |
acetato de 4-yodobutilo |
Especificaciones
4-Iodobutyl acetate | |
40596-44-9 | |
94°C to 95°C (5.5 mmHg) | |
C6H11IO2 | |
1.5115 | |
Light sensitive | |
Difficult to mix. | |
CC(=O)OCCCCI | |
242.056 | |
242.05 |
stabilized with copper | |
1.61 | |
91°C (196°F) | |
CH3CO2(CH2)4I | |
MFCD00010664 | |
tech., 4-iodobutylacetate, 4-acetoxybutyl iodide, 4-iodo-butyl acetate, acmc-20amg9, acetic acid 4-iodobutyl ester, acetic acid 4-iodo-butyl ester, 1-butanol, 4-iodo-,1-acetate, 4-iodobutyl acetate, technical grade | |
FLPVVTDEKLGZDZ-UHFFFAOYSA-N | |
acetato de 4-yodobutilo | |
2733405 | |
96% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H227
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco