Learn More
4-Yodofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455523
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 540-38-5 | C6H5IO | 220.01 g/mol
4-Iodophenol is a chemical used in chemiluminescence imaging assays and experiments, as diagnostic agents in order to detect cancer cells in patients. Also it is used in the synthesis of agonists towards the estrogen β receptor. Also used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as pharmaceutical intermediates, and polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-yodofenol es un producto químico utilizado en ensayos y experimentos de adquisición de imágenes por quimioluminiscencia, como agente diagnóstico para detectar células cancerosas en pacientes. También se utiliza en la síntesis de agonistas del receptor β de estrógeno. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones industriales de medicamentos, así como en productos de nutrición humana y animal, como antisépticos y desinfectantes, intermediarios farmacéuticos y películas polarizadoras para productos químicos de pantalla de cristal líquido (LCD).
Solubilidad
Soluble en alcohol y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en la oscuridad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-38-5
Fórmula molecular C6H5IO
Peso molecular (g/mol) 220.01
Número MDL MFCD00002327
Clave InChI VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
PubChem CID 10894
ChEBI CHEBI:43521
Nombre IUPAC 4-yodofenol
SMILES OC1=CC=C(I)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Iodophenol
Punto de fusión 91°C to 95°C
Punto de ebullición 138°C (5 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1904544
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5036
Información de solubilidad Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Iodophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Iodophenol