Learn More
4‘-Isobutilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7080887
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
CAS: 38861-78-8 | C12H16O | 176.259 g/mol
4'-isobutylacetophenone is an important starting material employed in the production of pharmaceuticals such as ibuprofen. It is also utilized in proteomics research. It is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-isobutilacetofenona es un importante material de partida empleado en la producción de productos farmacéuticos como el ibuprofeno. También se utiliza en la investigación proteómica. Se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de fuentes de ignición Incompatible con agentes reductores, agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38861-78-8
Fórmula molecular C12H16O
Peso molecular (g/mol) 176.259
Número MDL MFCD00027393
Clave InChI KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-isobutylacetophenone, 4-isobutylacetophenone, p-iso-butylacetophenone, 1-4-isobutylphenyl ethanone, p-isobutylacetophenone, ethanone, 1-4-2-methylpropyl phenyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethan-1-one, acetophenone, 4-isobutyl, 1-4-2-methylpropyl phenyl ethanone, unii-aml715rd20
PubChem CID 93214
Nombre IUPAC 1-[4-(2-metilpropil)fenil]etanona
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Isobutylacetophenone
Densidad 0.952
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Índice de refracción 1.518
Cantidad 50 g
Número UN UN1224
Beilstein 1935275
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.27
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Isobutylacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .