Learn More
Ácido 4-(metanosulfonamido)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11906881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 380430-57-9 | C7H10BNO4S | 215.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380430-57-9
Fórmula molecular C7H10BNO4S
Peso molecular (g/mol) 215.03
Número MDL MFCD02179473
Clave InChI NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenylboronic acid, 4-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 4-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 4-methanesulfonylamino phenylboronic acid, 4-methylsulfonamido phenyl boronic acid, 4-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 4-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 4-methylsulphonyl amino benzeneboronic acid, 4-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773537
Nombre IUPAC ácido [4-(metanosulfonamido)fenil]borónico
SMILES CS(=O)(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Punto de fusión 234°C to 236°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.