Learn More
4'-Metoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 100-06-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
56.98€ - 110.55€
CAS | 100-06-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H10O2 |
Peso molecular (g/mol) | 150.18 |
Número MDL | MFCD00008745 |
Clave InChI | NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl |
PubChem CID | 7476 |
ChEBI | CHEBI:86567 |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10226010
|
Thermo Scientific Acros
152362500 |
250 g | Frasco de vidrio |
56.98€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10091710
|
Thermo Scientific Acros
152360010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
110.55€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
100-06-1 | |
150.18 | |
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N | |
7476 | |
COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
C9H10O2 | |
MFCD00008745 | |
4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl | |
CHEBI:86567 |
Especificaciones
4'-Methoxyacetophenone | |
100-06-1 | |
100.0 | |
Blanco | |
138°C | |
97.5% min. (GC) | |
CH3OC6H4COCH3 | |
08, 87 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
COC1=CC=C(C=C1)C(C)=O | |
150.18 | |
CHEBI:86567 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
36.0°C to 39.0°C | |
260.0°C | |
Auténtico | |
C9H10O2 | |
MFCD00008745 | |
4'-methoxyacetophenone, 4-acetylanisole, 4-methoxyacetophenone, 1-4-methoxyphenyl ethanone, p-methoxyacetophenone, acetanisole, novatone, linarodin, vananote, ethanone, 1-4-methoxyphenyl | |
NTPLXRHDUXRPNE-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-metoxifenil)etanona | |
7476 | |
150.18 | |
Cristales o polvo de cristalina |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
No inducir el vómito.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Lavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 202-815-9
missing translation for 'rtecsNumber' : AM9240000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4'-Methoxyacetophenone
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.