Learn More
Ácido 4-metoxibencenoborónico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Methoxybenzeneboronic acid is used for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions, Pd-catalyzed direct arylation, Highly effective synthesis using palladium-catalyzed arylation Suzuki-Miyaura cross-coupling in water, Palladium-catalyzed stereoselective Heck-type reaction, Tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence, Copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, Ruthenium catalyzed direct arylation, Rh-catalyzed asymmetric conjugate addition, Ligand-free copper-catalyzed coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 4-metoxibencenoborónico se utiliza para reacciones de acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, arilación directa catalizada por Pd, síntesis altamente eficaz utilizando acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura de arilación catalizada por paladio en agua, reacción estereoselectiva de tipo Heck catalizada por paladio, reacción oxidativa de Heck catalizada por Pd(II) de tipo tándem y secuencia de amidación C-H intramolecular, fluoroalquilación aeróbica sin ligando mediada por cobre de ácidos arilbóronicos con yoduros de fluoroalquilo, arilación directa catalizada por rutenio, adición de conjugado asimétrico catalizada por Rh, acoplamiento catalizado por cobre libre de ligando.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methoxybenzeneboronic acid |
Punto de fusión | 202°C to 208°C |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 2936912 |
Información de solubilidad | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.96 |
Porcentaje de pureza | ≥97% |