Learn More
4'-Metoxipropiofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022037
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 121-97-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-97-1
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00009310
Clave InChI ZJVAWPKTWVFKHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 67144
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methoxypropiophenone
Punto de fusión 27°C to 29°C
Densidad 1.07
Punto de ebullición 273°C to 275°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.5465
Cantidad 25 g
Beilstein 907733
Sinónimo 4'-methoxypropiophenone, p-methoxypropiophenone, 4-methoxypropiophenone, 1-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-4-methoxyphenyl, propiophenone, 4'-methoxy, ethyl 4-methoxyphenyl ketone, 1-4-methoxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-propan-1-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 99%