Learn More
Ácido 4-metil-1,2,3-tiadiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |