Learn More
4-Metil-1-piperazinapropionitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
47.70€ - 192.96€
CAS 4491-92-3
Formula molecolare C8H15N3
Molecular Weight (g/mol) 153.229
Numero MDL MFCD00051960
InChI Key XMZMOGFGIJQCHN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-methylpiperazin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazinyl propanenitrile, acmc-1cumv, 4-methyl-1-piperazinepropionitrile, 4-methyl-1-piperazinepropanenitrile, 1-piperazinepropanenitrile, 4-methyl, n-2-cyanoethyl-n'-methylpiperazine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propionitrile
PubChem CID 3050146
IUPAC Name 3-(4-metilpiperazina-1-il)propanenitrilo
SMILES CN1CCN(CC1)CCC#N
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
11382776
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08905.09
10 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11392776
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08905.18
50 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
4491-92-3
153.229
XMZMOGFGIJQCHN-UHFFFAOYSA-N
3050146
CN1CCN(CC1)CCC#N
C8H15N3
MFCD00051960
3-4-methylpiperazin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazinyl propanenitrile, acmc-1cumv, 4-methyl-1-piperazinepropionitrile, 4-methyl-1-piperazinepropanenitrile, 1-piperazinepropanenitrile, 4-methyl, n-2-cyanoethyl-n'-methylpiperazine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propionitrile
3-(4-metilpiperazina-1-il)propanenitrilo
Especificaciones
4-Methyl-1-piperazinepropionitrile
134°C to 136°C (13 mmHg)
1.476
UN3276
3-4-methylpiperazin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazinyl propanenitrile, acmc-1cumv, 4-methyl-1-piperazinepropionitrile, 4-methyl-1-piperazinepropanenitrile, 1-piperazinepropanenitrile, 4-methyl, n-2-cyanoethyl-n'-methylpiperazine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propionitrile
CN1CCN(CC1)CCC#N
153.229
153.23
4491-92-3
C8H15N3
MFCD00051960
117453
XMZMOGFGIJQCHN-UHFFFAOYSA-N
3-(4-metilpiperazina-1-il)propanenitrilo
3050146
98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H331-H302-H312-H315-H319
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:NITRILOS, LÍQUIDO, TÓXICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes