Learn More
4-Methyl-2-pentanone, Honeywell
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
20 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
20 Kg
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Methyl-2-pentanone |
Densidad | 0.801g/mL at 25°C |
Temperatura de inflamación | 14°C (57.2°F) |
Fórmula lineal | (CH3)2CHCH2COCH3 |
Cantidad | 1 L |
Número UN | UN1245 |
Beilstein | 605399 |
Densidad del vapor | 3.5 (vs air) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.16g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Methyl-2-pentanone
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: 4-methylpentan-2-one