Learn More
(4-metil-3,4-dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxacin-7-il)metilamina, 90 %, Maybridge
Código de producto. p-3522369
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 915707-59-4
Fórmula molecular C9H13N3O
Peso molecular (g/mol) 179.223
Número MDL MFCD09065018
Clave InChI OGPGKFFHFGZOBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanamine,3,4-dihydro-4-methyl
PubChem CID 24229650
Nombre IUPAC (4-metil-2,3-dihidropirido[3,2-b][1,4]oxacin-7-il)metanamina
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 90%