Learn More
4'-Metilacetofenona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461788
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
CAS: 122-00-9 | C9H10O | 134.18 g/mol
4'-Methylacetophenone is used as a flavoring agent. It reacts with morpholine to get 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholine in the presence of sulfur as a reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of active pharmaceutical ingredients, perfumes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-metilacetofenona se utiliza como agente aromatizante. Reacciona con la morfolina para obtener 4-(p-tolil-tioacetil)-morfolina en presencia de azufre como reactivo. Además, se utiliza como intermediario en la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos, perfumes y cosméticos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-00-9
Fórmula molecular C9H10O
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00008751
Clave InChI GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
PubChem CID 8500
Nombre IUPAC 1-(4-metilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Methylacetophenone
Punto de fusión -19°C
Densidad 1.01
Punto de ebullición 224°C to 226°C
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.534
Cantidad 1000 g
Beilstein 606053
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 96%