Learn More
4-Metilbenzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438157
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19227-13-5
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00019952
Clave InChI NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzamidoxime, 4-methylbenzamide oxime, p-toluamidoxime, n-hydroxy-4-methyl-benzamidine, hydroxyimino 4-methylphenyl methylamine, n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, e-n'-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-methylbenzimidamide, n-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide
PubChem CID 5493168
Nombre IUPAC N'-hidroxi-4-metilbencenocarboximidamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzamidoxime
Punto de fusión 135°C to 138°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%