Learn More
Ácido 4-metilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021135
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 5720-05-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
4-Methylbenzeneboronic acid, is a commonly used chemical in Suzuki coupling reactions. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-metilbencenoborónico es un químico comúnmente utilizado en las reacciones de acoplamiento Suzuki. También se utiliza como intermediario en la industria farmacéutica
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5720-05-8
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 246°C to 254°C
Fórmula molecular C7H9BO2
Número MDL MFCD00039138
Cantidad 1 g
Beilstein 2935970
Sinónimo 4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid
Información de solubilidad It is soluble in water.
Clave InChI BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-metilfenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 135.96
PubChem CID 79799
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.96
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylbenzeneboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Methylbenzeneboronic acid