Learn More
Isotiocianato de 4-metilbencilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11387576
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 3694-46-0 | C9H9NS | 163.238 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3694-46-0
Fórmula molecular C9H9NS
Peso molecular (g/mol) 163.238
Número MDL MFCD00041118
Clave InChI OAXIUBJXQISJEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methylbenzene, p-methylbenzyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl, isothiocyanic acid, p-methylbenzyl ester, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl-9ci, acmc-1cobu, 4-methylbenzylisothiocyanate, wln: scn1r d1, 4-12-00-02578 beilstein handbook reference
PubChem CID 19409
Nombre IUPAC 1-(isotiocianatometil)-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-Methylbenzyl isothiocyanate
Densidad 1.08
Punto de ebullición 97°C (1 mmHg)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.589
Cantidad 2 g
Número UN UN2922
Beilstein 2082478
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.24
Porcentaje de pureza 96%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis