Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-(metilcarbamoil)bencenoborónico, 98 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid |
Punto de fusión | 166°C to 168°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.98 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction