Learn More
4-Metilciclohexanol cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023313
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
50 ml
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilciclohexanol se utilizó para estudiar el efecto de los disolventes orgánicos en la epóxido hidrolasa.
Solubilidad
Soluble en agua (15 mg/ml a 20° C), éter, alcoholes y muchos disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, anhídridos ácidos y cloruros ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-91-3
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
Clave InChI MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
Nombre IUPAC 4-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylcyclohexanol cis + trans
Nombre de nota cis + trans
Punto de fusión °C to 41°C
Densidad 0.915
Punto de ebullición 171°C to 173°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 50 mL
Beilstein 1445998
Información de solubilidad Soluble in water (15mg/ml at 20°C),ether,alcohols,and many organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 98%