Learn More
4'-Metilpropiofenona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
4?-Methylpropiophenone is a chemical reagent used in electrocarboxylation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-metilpropiofenona es un reactivo químico utilizado en reacciones de electrocarboxilación.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y hexano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
La 4′-metilpropiofenona es un reactivo químico utilizado en reacciones de electrocarboxilación.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y hexano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4'-Methylpropiophenone |
Punto de fusión | 7°C |
Densidad | 0.991 |
Punto de ebullición | 238°C to 239°C |
Temperatura de inflamación | 108°C (226°F) |
Índice de refracción | 1.528 |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 2042137 |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform and hexane. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.21 |