Learn More
Ácido 4-morfolinofenilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510175
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
CAS 186498-02-2
Fórmula molecular C10H14BNO3
Peso molecular (g/mol) 207.04
Número MDL MFCD03095169
Clave InChI WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenyl
PubChem CID 2795359
Nombre IUPAC ácido (4-morfolin-4-ilfenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Morpholinophenylboronic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.04
Porcentaje de pureza 97%