Learn More
Ácido 4-(N-boc-metilamino)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034856
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-(N-Boc-metilamino)benzoico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 263021-30-3
Fórmula molecular C13H17NO4
Peso molecular (g/mol) 251.28
Número MDL MFCD04972273
Clave InChI VRQKKKZQZSNRKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butoxycarbonyl methyl amino benzoic acid, n-boc-4-methylamino benzoic acid, methyl amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl, 4-n-boc-methylamino benzoic acid, 4-n-boc-n-methylamino benzoic acid, n-boc-4-methylamino benzoicacid, 4-tert-butoxycarbonyl-methyl-amino-benzoic acid
PubChem CID 11172762
Nombre IUPAC ácido 4-[metil-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]amino]benzoico
SMILES CN(C(=O)OC(C)(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N-Boc-methylamino)benzoic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.28
Porcentaje de pureza 97%