Learn More
4-n-Butoxi-2,6-difluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15196615
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1373920-93-4
Fórmula molecular C11H12F2O2
Peso molecular (g/mol) 214.212
Número MDL MFCD22201017
Clave InChI VNPPSJNGJUIJDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 86277622
Nombre IUPAC 4-butoxi-2,6-difluorobenzaldehído
SMILES CCCCOC1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.21
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
4-n-Butoxi-2,6-difluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™ >