Learn More
Ácido 4-n-butírico, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. p-4813142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS 145240-28-4
Fórmula molecular C10H15BO2
Peso molecular (g/mol) 178.04
Clave InChI UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-butylphenyl boronic acid, 4-n-butylphenylboronic acid, 4-butylphenylboronicacid, 4-butylbenzeneboronic acid, 4-n-butylbenzeneboronic acid, 4-butylphenyl boranediol, boronic acid, 4-butylphenyl, pubchem18523, acmc-209cue, 4-butylphenylboranic acid
PubChem CID 4100860
Nombre IUPAC ácido (4-butilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)CCCC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Butylphenylboronic acid
Punto de fusión 91.0°C to 97.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3C6H4B(OH)2
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.04
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-n-Butylphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.