Learn More
4-n-Hexilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11452828
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59662-31-6
Fórmula molecular C18H22
Peso molecular (g/mol) 238.37
Número MDL MFCD00009527
Clave InChI XRPVQXPWEVJKTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hexylbiphenyl, 4-hexyl-1,1'-biphenyl, 4-n-hexylbiphenyl, 1-hexyl-4-phenyl-benzene, acmc-20amhe, pubchem2517, 4-hexyl-1-phenylbenzene, maybridge1_001959, 1,1'-biphenyl, 4-hexyl
PubChem CID 108797
Nombre IUPAC 1-hexil-4-fenilbenceno
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexylbiphenyl
Punto de fusión 29°C to 31°C
Densidad 0.988
Punto de ebullición 148°C to 150°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.37
Porcentaje de pureza 98%