Learn More
Cloruro de 4-n-hexiloxibenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-n-Hexyloxybenzoyl chloride |
Densidad | 1.082 |
Punto de ebullición | 203°C to 205°C (15 mmHg) |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.5383 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN3265 |
Beilstein | 2210619 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Sinónimo | 4-n-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyloxy, p-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoylchloride, 4-hexyloxy-benzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoic acid chloride, 4-n-hexyl-oxybenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-hexyloxy |