Learn More
4-n-Hexilresorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494244
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194.27 g/mol
4-Hexylresorcinol is an inhibitor of transglutaminase-2 in KB cells. Studies indicate that 4-Hexylresorcinol reduces DNA oxidative damage in human lymphocytes. is a substituted dihydroxybenzene used topically as an antiseptic for the treatment of minor skin infections. is a substituted phenol with bactericidal, antihelminthic and potential antineoplastic activities. The combination of 4-Hexylresorcinol and Cisplatin has been shown to inhibit tumor growth, cell growth, and KB cell viability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-Hexilresorcinol es un inhibidor de la transglutaminasa-2 en células KB. Los estudios indican que el 4-Hexilresorcinol reduce el daño oxidativo del ADN en los linfocitos humanos. Es un dihidroxibenceno sustituido empleado tópicamente como antiséptico para el tratamiento de infecciones cutáneas menores. Es un fenol sustituido con actividades bactericidas, antihelmínticas y antineoplásicas potenciales. Se ha demostrado que la combinación de 4-Hexilresorcinol y Cisplatino inhibe el crecimiento tumoral, el crecimiento celular y la viabilidad celular de KB.
Solubilidad
Soluble en agua. 0,05 g/100 ml (18 °C)
Notas
Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136-77-6
Fórmula molecular C12H18O2
Peso molecular (g/mol) 194.27
Número MDL MFCD00002284
Clave InChI WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
PubChem CID 3610
Nombre IUPAC 4-hexilbenceno-1,3-diol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Hexylresorcinol
Punto de fusión 64°C to 67°C
Punto de ebullición 333°C to 335°C
Temperatura de inflamación >100°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 2048312
Índice Merck 14,4712
Información de solubilidad Soluble in water. 0.05g/100 mL (18°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.27
Porcentaje de pureza 99%