Learn More
Ácido 4-(N,N-dimetilamino)fenilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-115703 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
CAS: 28611-39-4 | C8H12BNO2 | 165.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28611-39-4
Fórmula molecular C8H12BNO2
Peso molecular (g/mol) 165.00
Número MDL MFCD01074642
Clave InChI RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid
PubChem CID 2734344
Nombre IUPAC ácido [4-(dimetilamino)fenil]borónico
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(N, N-Dimethylamino)phenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 227°C
Color Azul grisáceo o gris verdoso a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.