Learn More
4-n-Propoxiperidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-n-Propoxypiperidine |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.23 |
Porcentaje de pureza | 95% |