Learn More
Cloruro de 4-n-propilbencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453917
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 146949-07-7
Fórmula molecular C9H11ClO2S
Peso molecular (g/mol) 218.70
Número MDL MFCD00041508
Clave InChI LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-propylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-propyl-benzenesulfonylchloride, 4-propyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-propyl, p-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-propylbenzenesulfonylchloride, acmc-209cxt, 4-propylphenylsulfonyl chloride, 4-propylphenylsulphonyl chloride
PubChem CID 2737222
Nombre IUPAC Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 20°C to 22°C
Densidad 1.223
Punto de ebullición 275°C to 276°C
Índice de refracción 1.5375
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 5511216
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.7
Porcentaje de pureza 95%