Learn More
4-n-Propilpiperidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495580
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
CAS: 22398-09-0 | C8H17N | 127.231 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22398-09-0
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.231
Número MDL MFCD00023151
Clave InChI RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook reference
PubChem CID 31169
Nombre IUPAC 4-propilpiperidina
SMILES CCCC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-n-Propylpiperidine
Densidad 0.864
Punto de ebullición 178°C to 180°C
Temperatura de inflamación 48°C (118°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.453
Cantidad 1 g
Número UN UN2733
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.23
Porcentaje de pureza 95%