Learn More
4'-Nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411568
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
4'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-nitroacetofenona es una importante materia prima e intermedio utilizado en la síntesis orgánica, y en productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y alcalinos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-19-6
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00007355
Clave InChI YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
Nombre IUPAC 1-(4-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Nitroacetophenone
Punto de fusión 77°C to 81°C
Punto de ebullición 201°C to 202°C
Temperatura de inflamación 149°C (300°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Olor Characteristic
Cantidad 1000 g
Beilstein 607777
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 98%