Learn More
4-Nitroquinolina-N-óxido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779340 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 MG
5 g
CAS: 56-57-5 | C9H6N2O3 | 190.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-57-5
Fórmula molecular C9H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 190.16
Número MDL MFCD00006738
Clave InChI YHQDZJICGQWFHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitroquinoline n-oxide, 4-nitroquinoline 1-oxide, 4-nitroquinoline-1-oxide, nitrochin, 4-nitroquinoline-n-oxide, 4-nqo, quinoline, 4-nitro-, 1-oxide, 4-nitroquinoline oxide, 4 nqo, 4-nitroquinolin-1-oxide
PubChem CID 5955
ChEBI CHEBI:16907
Nombre IUPAC 4-nitro-1-oxidoquinolin-1-io
SMILES [O-][N+](=O)C1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Nitroquinoline-N-oxide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 154°C to 156°C
Color Marrón a ocre amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,dmso,dmf
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitroquinoline-N-oxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.