Learn More
4-Oxo-3-aza-triciclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-eno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10247173
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 14735-70-7 | C8H9NO | 135.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14735-70-7
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD20481984
Clave InChI WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-aza-tricyclo 4.2.1.0 2,5 non-7-en-4-one
PubChem CID 130862428
Nombre IUPAC 3-azatriciclo[4.2.1.0²,⁵]non-7-en-4-ona
SMILES O=C1NC2C1C1CC2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 117.0°C to 122.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino parecido a agujas