Learn More
Ácido 4-oxociclohexanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Oxocyclohexanecarboxylic acid |
Punto de fusión | 65°C to 71°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.16 |
Porcentaje de pureza | 98% |