Learn More
4'-(Pentafluorotio)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4'-(Pentafluorothio)acetophenone |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.19 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |