Learn More
Ácido 4-pentenoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-80-0
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00004408
Clave InChI HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
PubChem CID 61138
ChEBI CHEBI:35936
Nombre IUPAC ácido pent-4-anoico
SMILES OC(=O)CCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentenoic acid
Punto de fusión -22.5°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9750g/mL
Punto de ebullición 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2CH2CO2H
Índice de refracción 1.4273 to 1.4303
Cantidad 25 g
Beilstein 02,425
Gravedad específica 0.975
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido