Learn More
Bromuro de 4-pentenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415335
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en reacciones de acoplamiento cruzado.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan bajo gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de bases fuertes y agentes oxidantes, calor, ácidos y wate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Pentenylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 308796-04-5
Densidad 0.954
Fórmula molecular C5H9BrZn
Fórmula lineal H2C=CH(CH2)3ZnBr
Número MDL MFCD01311404
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 4-pentenylzinc bromide solution, 4-pentenylzinc bromide, zinc, bromo-4-pentenyl, bromozinc 1+ ,pent-1-ene, bromo pent-4-en-1-yl zinc, pent-4-enylzinc bromide, 0.50 m in thf, 4-pentenylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-pentenylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-pentenylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI FYTRJJFTGJERAH-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCC=C.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); pent-1-eno
Peso molecular (g/mol) 214.411
PubChem CID 4418416
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.41