Learn More
4-(Fenoximetil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3586756
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
CAS 2683-70-7
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Número MDL MFCD09879939
Clave InChI JLGXYDMVIJFOKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenoxymethyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-phenoxymethyl, 4-phenoxymethyl-benzaldehyde
PubChem CID 12106287
Nombre IUPAC 4-(fenoximetil)benzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenoxymethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.25
Porcentaje de pureza 97%