Learn More
Bromuro 4-de fenoxifenilmagnesio, 0,5 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471156
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
CAS: 21473-02-9 | C12H9BrMgO | 273.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromuro de fenoxifenilmagnesio se utiliza como un intermedio de síntesis química orgánica.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenoxyphenylmagnesium bromide
CAS 21473-02-9
Fórmula molecular C12H9BrMgO
Número MDL MFCD00672009
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 4-phenoxyphenylmagnesium bromide, p-phenoxyphenylmagnesium bromide, p-phenoxyphenyl magnesium bromide, 4-phenoxy-phenylmagnesium bromide, 4-phenoxyphenyl magnesium bromide, dtikyzptjrzftl-uhfffaoysa-m, magnesium,bromo 4-phenoxyphenyl, bromo 4-phenoxyphenyl magnesium, 4-phenoxyphenylmagnesium bromide solution, 4-phenoxyphenylmagnesium bromide, 0.5 m in 2-methf, grignard reagent
Información de solubilidad It reacts with water.
Clave InChI DTIKYZPTJRZFTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Nombre IUPAC magnesio; fenoxibenceno; bromuro
Peso molecular (g/mol) 273.41
PubChem CID 13467796
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in 2-MeTHF