Learn More
4-(Fenilamino)bifenilo, 98 %
Código de producto. 15452179
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32228-99-2
Fórmula molecular C18H15N
Peso molecular (g/mol) 245.33
Número MDL MFCD01318677
Clave InChI YGNUPJXMDOFFDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-phenyl-4-biphenylamine, n-phenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 1,1'-biphenyl-4-amine, n-phenyl, n-phenylbiphenyl-4-amine, ethyl propriolate, 4-anilinobiphenyl, biphenyl-4-yl-phenylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine,n-phenyl, acmc-209hrz
PubChem CID 13087229
Nombre IUPAC N,4-difenilanilina
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Phenylamino)biphenyl
Cantidad 5 g
Beilstein 2806457
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido