Learn More
Ácido 4-fenilcarbamoilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7035442
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330793-45-8
Fórmula molecular C13H12BNO3
Peso molecular (g/mol) 241.053
Número MDL MFCD04115683
Clave InChI DAUSGSRIYCUJDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-phenylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-phenylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenylboronic acid, 4-phenylaminocarbonylphenyl boronic acid, 4-phenylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 4-phenylamino-1-carbonyl phenyl boronic acid, n-phenyl 4-boronobenzamide, acmc-1afql, 4-phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
PubChem CID 11096747
Nombre IUPAC ácido [4-(fenilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Phenylcarbamoylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 210°C to 216°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.05
Porcentaje de pureza 97%